Merck
C4127
Z-D-Phe-OH
Sinonimo/i:
N-Cbz-D-phenylalanine, Z-D-phenylalanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.32
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4355833
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m1/s1
InChI key
RRONHWAVOYADJL-OAHLLOKOSA-N
Application
N-Cbz-D-phenylalanine is used for affinity chromatography of proteinases such as the extracellular fibrinogenolytic enzyme of Aspergillus fumigatus.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)