Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16Cl2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cl.Cl\C=C/C[N]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/b2-1-;
InChI key
JDHUFCLVMUPTGF-ODZAUARKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?