Merck
C3876
Z-Ala-Phe
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.40
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-454-5
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)