Key Documents
C3875
Sigma-Aldrich
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3