C3595
Anti-Connexin-32 (106-124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMTX, Anti-CMTX1, Anti-CX32
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using frozen rat liver sections
western blot: 1:400 using a rat liver membrane preparation
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJB1(2705)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gjb1(29584)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistology
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.