Documenti fondamentali
C3330
Sigma-Aldrich
Carcinoembryonic Antigen Fragment 101-115
≥95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C81H126N20O22
Numero CAS:
Peso molecolare:
1731.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C81H126N20O22/c1-8-45(6)66(80(122)123)98-71(113)57(42-102)96-74(116)60-24-15-35-99(60)77(119)53(20-12-13-33-82)92-73(115)59-23-17-36-100(59)78(120)55(38-43(2)3)94-68(110)52(30-32-63(107)108)91-72(114)58-22-16-37-101(58)79(121)56(40-48-25-27-49(104)28-26-48)95-76(118)65(44(4)5)97-69(111)50(21-14-34-87-81(85)86)90-70(112)54(39-47-18-10-9-11-19-47)93-67(109)51(29-31-61(83)105)89-62(106)41-88-75(117)64(84)46(7)103/h9-11,18-19,25-28,43-46,50-60,64-66,102-104H,8,12-17,20-24,29-42,82,84H2,1-7H3,(H2,83,105)(H,88,117)(H,89,106)(H,90,112)(H,91,114)(H,92,115)(H,93,109)(H,94,110)(H,95,118)(H,96,116)(H,97,111)(H,98,113)(H,107,108)(H,122,123)(H4,85,86,87)/t45-,46+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,64-,65-,66-/m0/s1
LMDZISZNTCXHDM-KEDROYBBSA-N
Informazioni sul gene
Amino Acid Sequence
Thr-Gly-Gln-Phe-Arg-Val-Tyr-Pro-Glu-Leu-Pro-Lys-Pro-Ser-Ile
Azioni biochim/fisiol
Peptide with strong affinity for the 80 kDa surface protein on Kupffer cells, possibly involved in hepatic metastasis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Thomas et al.
Biochemical and biophysical research communications, 188(2), 671-677 (1992-11-09)
Clearance of carcinoembryonic antigen (CEA) from the circulation is by binding to Kupffer cells in the liver. We have shown that CEA binding to Kupffer cells occurs via a peptide sequence YPELPK representing amino acids 107-112 of the CEA sequence.