Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C205H339N59O63S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4670.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
CRF is a hypothalamic peptide that releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary. It is also a neurotransmitter in the central nervous system, and is involved in autonomic and endocrine responses to stress.
Releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary; central nervous system neurotransmitter.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?