Documenti fondamentali
C311I-250
Sigma-Aldrich
Chicken Smooth Muscle Cell Induction Media (250 ML)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)