Yes, the Chitin Azure substrate may be stored at room temperature.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 475.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
CHF 134.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
A substrate for chitinase
Chitin azure is sensitive, feasible and reproducible low cost substrate, which is used for the assay of chitinase activity.
Application
Chitin azure has been used as a substrate to determine chitinase activity.
Other Notes
Chitin from crab shells covalently linked with Remazol Brilliant Violet 5R (RBV) dye.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description chitinase substrate | description cellulase substrate | description suitable for use as a protease substrate | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is this compound stored at room temperature?
1 answer-