Documenti fondamentali
C2916
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-14C
aqueous solution
About This Item
Formula condensata:
HOO14CCH2C[OH][COOH]CH214COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
aqueous solution
Grado di funzionalizzazione
40-60 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C[14C](O)=O)C[14C](O)=O
Confezionamento
sealed ampule
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)