Documenti fondamentali
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxytetramethylrhodamine
Sinonimo/i:
6-TAMRA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Descrizione
single isomer
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The corresponding succinimidyl ester is a single isomer fluorophore most commonly used in automated DNA sequencing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)