Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 CHF 97.75 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 374.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 97.75
Prezzo di listinoCHF 115.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
Cholesteryl 3β-N-(dimethylaminoethyl)carbamate hydrochloride, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
ISXSJGHXHUZXNF-LXZPIJOJSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description Avanti Research™ - A Croda Brand 700001P, powder | description ≥95% | description Suitable for use in liposome preparations. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% | assay >99% (TLC) | assay ≥95% | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?