This product does not contain antibiotics.
Please see this link to the supplementation information and detailed instruction manual for usage from the supplier:https://promocell.com/wp-content/uploads/product-information/manual/C-28055.pdf
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 708.00 |
PromoCell®
liquid
pkg of 250 ml
cell culture | mammalian: suitable
wet ice
2-8°C
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
This product does not contain antibiotics.
Please see this link to the supplementation information and detailed instruction manual for usage from the supplier:https://promocell.com/wp-content/uploads/product-information/manual/C-28055.pdf
Helpful?