Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 808.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
form
crystalline powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C35H52O2/c1-24(2)10-9-11-25(3)30-16-17-31-29-15-14-27-23-28(37-33(36)22-26-12-7-6-8-13-26)18-20-34(27,4)32(29)19-21-35(30,31)5/h6-8,12-14,24-25,28-32H,9-11,15-23H2,1-5H3/t25-,28?,29?,30?,31?,32?,34?,35?/m1/s1
InChI key
JHFRODPXYCPTCM-ZTUKSAGPSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC; detection at 258 nm) | description ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | description ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | description from lanolin, ≥99.0% (GC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source lanolin |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group - |
| assay ≥98% (HPLC; detection at 258 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥98% (HPLC; detection at 205 nm) | assay ≥99.0% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| form crystalline powder | form powder | form powder | form powder |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?