Merck
C2646
Copper(II) nitrate hydrate
Sinonimo/i:
Cupric nitrate hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cu(NO3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.56 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-838-5
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) nitrate hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)