Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥2475 units/mg solid, ≥3,000 W-A units/mg protein
Biological source:
bovine erythrocytes
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2475 units/mg solid, ≥3,000 W-A units/mg protein
mol wt
30 kDa
pI
~5.9
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase is a zinc metalloenzyme that has a molecular weight of approximately 30,000 Da. The enzyme catalyzes the hydration of carbon dioxide to carbonic acid. It is involved in many physiological and pathological processes such as pH and CO2 homeostasis, transport of bicarbonate and CO2, biosynthetic reactions, bone resorption, calcification, and tumorigenicity. Therefore, inhibitors that block this enzyme can have therapeutic implications in glaucoma, epilepsy and Parkinson′s disease.
Other Notes
One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0 °C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?