Passa al contenuto
C2502
Z-Leu-OH
viscous liquid
Sinonimo/i:
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, N-(Carbobenzoxy)leucine, N-(Phenylmethoxy)carbonyl-L-leucine, N-Carbobenzoxy-L-leucine, N-Carbobenzyloxy-L-leucine, N-Carboxy-L-leucine N-benzyl ester, N-Cbz-L-leucine, Benzyloxycarbonyl-L-leucine, Benzyloxycarbonylleucine, Carbobenzoxyleucine, L-(Carbobenzyloxy)leucine, L-N-(Benzyloxycarbonyl)leucine, NSC 60039, Z-L-Leucine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1253861
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Application
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)