Vai a
C2401
Crotaline
Pulmotoxic, powder
Sinonimo/i:
(-)-Monocrotaline, Monocrotaline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 480.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
48732
Form:
powder
CHF 277.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Crotaline,
form
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
InChI key
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
General description
Crotaline is a macrocyclic compound belonging to the pyrrolizidine alkaloid family. It is naturally present in Crotalaria spectabilis.
Application
Crotaline has been used in hydrochloric acid (HCl) and injected into experimental animals to induce-pulmonary hypertension.
Biochem/physiol Actions
Crotaline induces pulmonary vascular syndrome in rats. It is considered toxic and results in hepatic cirrhosis, enlarged liver, sinusoidal obstruction syndrome and right ventricular hypertrophy.Monocrotaline is known to inhibit the growth of various experimental tumors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89251PHL82629
Crotaline
Sigma-Aldrich
C2401
Crotaline
Monocrotaline phyproof® Reference Substance
PHL89251
Monocrotaline
Monocrotaline N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL82629
Monocrotaline N-oxide
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
204 °C (dec.) (lit.)
mp
204 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)