Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 125.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 535.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H37ClN · C7H7O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Clofilium tosylate, >97%, solid
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCC[N+](CC)(CC)CCCCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C21H37ClN.C7H8O3S/c1-4-7-8-9-11-18-23(5-2,6-3)19-12-10-13-20-14-16-21(22)17-15-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14-17H,4-13,18-19H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MOQZYUUHIWPDQC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
K+ channel blocker; cardiac depressant; anti-arrhythmic
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description >97%, solid | description ≥98%, solid | description ≥98% (HPLC) | description 97% |
| assay >97% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay 97% |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: 48 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow |
| color white | color white | color white to very dark brown | color - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?