Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34N8O7 · xC2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.61 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H34N8O7.C2H4O2/c28-26(29)30-14-4-8-21(24(37)32-19-10-12-20(13-11-19)35(40)41)33-25(38)22-9-5-15-34(22)23(36)16-31-27(39)42-17-18-6-2-1-3-7-18;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,21-22H,4-5,8-9,14-17H2,(H,31,39)(H,32,37)(H,33,38)(H4,28,29,30);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
InChI key
FPMAXHHYPVIJMC-VROPFNGYSA-N
Application
Z-Gly-Pro-Arg p-nitroanilide acetate salt has been used as a substrate in prostate-specific antigen (PSA) activation protease assay for determining enterokinase-PSA-trypsin (EK-PSA-TRP) activity and to perform kinetic experiments. It has also been used as a substrate to measure the pancreatic trypsin activity chromogenically.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?