Merck
C2205
Cholesteryl (pyren-1-yl)hexanoate
≥98%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-(6-[1-pyrene])hexanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-(6-[1-pyrene])hexanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H64O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
685.03
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCc5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C49H64O2/c1-32(2)11-9-12-33(3)42-25-26-43-41-24-22-38-31-39(27-29-48(38,4)44(41)28-30-49(42,43)5)51-45(50)16-8-6-7-13-34-17-18-37-20-19-35-14-10-15-36-21-23-40(34)47(37)46(35)36/h10,14-15,17-23,32-33,39,41-44H,6-9,11-13,16,24-31H2,1-5H3/t33-,39+,41+,42-,43+,44+,48+,49-/m1/s1
InChI key
YRAVQIYIXJZCDI-JOMFGNKPSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)