Merck
C1877
Z-Ile-Leu
Sinonimo/i:
N-CBZ-Ile-Ieu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-5-14(4)17(18(23)21-16(19(24)25)11-13(2)3)22-20(26)27-12-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,13-14,16-17H,5,11-12H2,1-4H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
InChI key
BSRAGXJNZJMFMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-CBZ-Ile-Ieu (Z-Ile-Ieu) (CBZ-isoleucylleucine) is an N-terminal protected Cbz-dipeptide substrate used to differentiate, characterize and kinetically analyze various carboxypeptidase(s).
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)