Merck
C1835
(S)-(+)-4-Carboxyphenylglycine
Sinonimo/i:
(S)-α-Amino-4-carboxyphenylacetic acid, L-α-(4-Carboxyphenyl)glycine, S-4CPG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Competitive mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist; mGluR2 metabotropic glutamate receptor agonist.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)