Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H25N6O14P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
Packaging
Combi-vial
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?