Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?