Merck
C171
Clozapine
solid
Sinonimo/i:
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.82
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-313-7
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
pale yellow
solubility
ethanol: 11 mg/mL, 0.1 M HCl: 30 mg/mL, DMSO: 4.8 mg/mL
format
neat
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Atypical neuroleptic agent which displays greater affinity for the D4 dopamine receptor over D2 or D3 dopamine receptors; displays antipsychotic efficacy against positive and negative symptoms of schizophrenia in patients who do not respond to typical neuroleptics.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clozapine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)