C1610
1-(4-Chlorobenzyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid
>98% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
185-187 °C
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc2n(Cc3ccc(Cl)cc3)c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C19H18ClNO3/c1-12-16(10-19(22)23)17-9-15(24-2)7-8-18(17)21(12)11-13-3-5-14(20)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23)
ZCEPWIDYPWMCOY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC1(4363)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.