Vai a
C130
Chloro-APB hydrobromide
solid
Sinonimo/i:
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-3-allyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-82958 hydrobromide, 6-Chloro-N-allyl-SKF-38393 hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 161.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 553.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20ClNO2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
CHF 161.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
tan
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Oc1cc2C(CN(CCc2c(Cl)c1O)CC=C)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.BrH/c1-2-9-21-10-8-14-15(11-17(22)19(23)18(14)20)16(12-21)13-6-4-3-5-7-13;/h2-7,11,16,22-23H,1,8-10,12H2;1H
InChI key
WLXGFAVTAAQOFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Chloro-APB hydrobromide has been used to pharmacologically stimulate D1 dopamine receptors and study its influence on locomotor response in fat mass and obesity-associated protein (FTO) deficient dopamine D1 receptor-expressing medium spiny neurons (D1 MSNs) of mice.
Biochem/physiol Actions
Chloro-APB hydrobromide, also known as SKF 82958, is a D1 dopamine receptor agonist. D1 receptor agonists prevent and reverse fentanyl-induced respiratory depression, without impairing opioid analgesia, in cats.
Disclaimer
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S143D054D047
description
solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
crystalline, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, ethanol: soluble, aqueous base: unstable
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
color
tan
color
white to light tan
color
white
color
white
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)