Vai a
C1295
Cuvette washer
Single
Sinonimo/i:
cuvette cleaning
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
CHF 162.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
antibody product type
primary antibodies
General description
Cuvette washer is supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Application
Cuvette washer has been used for efficient cuvette cleaning.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z242721Z202711C0793
Cuvette washer Single
C1295
Cuvette washer
Fluorimeter cuvettes Polymethacrylate, without stopper
Supelco
C0793
Fluorimeter cuvettes
description
Single
description
-
description
-
description
Polymethacrylate, without stopper
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuvette washer
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)