Merck
C1244
CHM-1 hydrate
≥99% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(2-fluorophenyl)-6,7-methylenedioxy-2-4-quinolone hydrate, NSC 656158
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10FNO3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Fc1ccccc1C2=CC(=O)c3cc4OCOc4cc3N2
InChI
1S/C16H10FNO3.H2O/c17-11-4-2-1-3-9(11)12-6-14(19)10-5-15-16(21-8-20-15)7-13(10)18-12;/h1-7H,8H2,(H,18,19);1H2
InChI key
KIAVGSCBJYDTIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHM-1 possess antimitotic and antiangiogenic antitumor activity.
CHM-1 possess antimitotic,antiangiogenic and antitumor activity. It is a potent and selective antitumor agent in human hepatocellular carcinoma. CHM-1 induces apoptosis, and it binds tubulin and inhibits tubulin polymerization.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1244-25MG04061832269818
C1244-5MG04061832923550