C-12262
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Adult, 500,000 proliferating cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human dermis
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
( endothelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenuto correlato
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.