C-12209
Human Umbilical Vein Endothelial Cells 2 (HUVEC 2)
Pooled, isolated in Growth Medium 2, 500,000 proliferating cells
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Protocolli
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenuto correlato
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.