C-12007
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Juvenile foreskin, pooled, 500,000 proliferating cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human foreskin (juvenile epidermis)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
( epidermal)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.