Vai a
C1141
Z-Phe-Leu
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
N-CBZ-Phe-Leu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.48
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Z-Phe-Leu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O5/c1-16(2)13-20(22(27)28)24-21(26)19(14-17-9-5-3-6-10-17)25-23(29)30-15-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19-20H,13-15H2,1-2H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
IBOXOGVHBFUSFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-CBZ-Phe-Leu (Z-phe-Ieu) (CBZ-phenylalanylleucine) is an N-terminal protected Cbz-dipeptide substrate used to differentiate, characterize and kinetically analyze various carboxypeptidase(s).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2752C3647E5008
Z-Phe-Leu
Sigma-Aldrich
C1141
Z-Phe-Leu
Leu-Leu
Sigma-Aldrich
L2752
Leu-Leu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)