Merck
C1105
Z-Gly-Pro-Arg 4-methoxy-2-naphthylamide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Z-GPR-MNA TFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H40F3N7O8
Peso molecolare:
731.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMF or absolute ethanol: 20 mM
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)