Merck
C0987
CGP-13501
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-(3′,5′-Di-tert-butyl-4′-hydroxy)phenyl-2,2-dimethylpropanal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 24 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
[H]C(=O)C(C)(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,12,21H,11H2,1-8H3
InChI key
XGWATTXMMMANFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Positive allosteric modulator of GABAB receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)