Informazioni su questo articolo
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Form:
powder
Technique(s):
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
chicken egg white
Quality Segment
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
General description
Application
Conalbumin (CA) is a monomeric glycoprotein that makes up approximately 13% of the albumin found in egg white. The iron complex of CA is more stable to chemical and physical treatments when compared to the uncomplexed proteins. At near neutral conditions, urea denaturation of CA modifies but does not destroy the iron complex.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conalbumin from chicken egg white
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?