C0817
Monoclonal Anti-HLA-DQ antibody produced in mouse
clone HK19, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-HLA-DQ
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HK19, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-DQB1(3119)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)