Merck
C0627
Z-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H39N5O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
573.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)N3CCCC3C(O)=O
InChI
1S/C28H39N5O8/c1-18(2)14-20(25(36)29-15-23(34)33-13-7-11-22(33)27(38)39)31-26(37)21-10-6-12-32(21)24(35)16-30-28(40)41-17-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-9,18,20-22H,6-7,10-17H2,1-2H3,(H,29,36)(H,30,40)(H,31,37)(H,38,39)
InChI key
DGRDYZZPQWDRBB-UHFFFAOYSA-N
General description
A substrate for collagenase.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)