C0610
8-Chloroadenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Rp-8-Cl-cAMPS
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Confezionamento
vial of 5 μmol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O5PS/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(20-9)1-19-22(18,23)21-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,23)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-,22-/m1/s1
PJAHPRNGOHUYQD-KVBUDSETSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3