Documenti fondamentali
C0532
Sigma-Aldrich
Z-Glu(OtBu)-OH
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-glutamic acid γ-t-butyl ester, Z-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Beilstein:
2570100
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-14(19)10-9-13(15(20)21)18-16(22)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)