Vai a
C0399
Cromolyn sodium salt
≥95%, Mast cell stabilizer, powder
Sinonimo/i:
Cromoglycate, Cromoglycic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 232.00
CHF 197.20
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 959.00
CHF 815.15
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C23H14O11Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-926-7
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
CHF 145.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cromolyn sodium salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Cromolyn sodium is a mast stabilizer, which is used to treat allergies. It is a bischromone and functions as a non-steroidal anti-inflammatory drug. It inhibits the release of histamines from mast cells.
Application
Cromolyn sodium salt has been used to block mast cell activation and to inhibit histamine secretion from rodent peritoneal mast cells. It has also been used to stabilize mast cells.
Biochem/physiol Actions
Cromolyn blocks the release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR27271150502Y0001300
Cromolyn Sodium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 1 g
Supelco
PHR2727
Cromolyn Sodium
Cromolyn sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150502
Cromolyn sodium
description
≥95%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 1 g
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)