Merck
C0295
Z-Pro-OSu
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.41
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-255-9
Beilstein/REAXYS Number:
500781
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)