Merck
BR782846
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 3 μm
Sinonimo/i:
3 µm cell culture inserts, 6-well plate cell inserts, Cell culture inserts, PC membrane insert
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
PC membrane
Pore size:
3 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PC membrane
description
cellGrade(TM) plus
sterility
sterile
packaging
pack of 48 ea
manufacturer/tradename
BRAND 782846
size
6 well
pore size
3 μm
binding type
non-treated surface
General description
Innovative cell culture plates and inserts for manual and automatic cell and tissue culture. The BRANDplates® Insert System, developed in conjunction with the Fraunhofer company, offers an innovative expansion to BRAND′s existing cell culture product range. It consists of two different cell culture plates and two designs of cell culture inserts that can be combined in different configurations.PS cellGrade plus surface, sterile, strip of 4 inserts (divisible).BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Legal Information
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica