Documenti fondamentali
BR29963
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 15 mL, one mark
About This Item
Codice UNSPSC:
41121510
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
supplementary to DIN range
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27452
Capacità
15 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.According to DIN EN ISO 648.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)