Documenti fondamentali
BR27454
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to contain
capacity 0.2 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
graduation
supplementary to DIN range
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27452
Lunghezza
360 mm
Capacità
0.2 mL
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)