Documenti fondamentali
BM991.8416.02
B Medical L500
Lab Refrigerator
Sinonimo/i:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
4-15 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
Capacità
21.118 ft3
Peso
474 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
  • Premium - Upright, Laboratory Refrigerator
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Applicazioni
Laboratory Refrigeration
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)