Documenti fondamentali
BM991.8346.52
B Medical LF260
Lab Refrigerator
Sinonimo/i:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Ingresso CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiali
polypropylene device
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
4-15 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
64.96 in. × 23.43 in. × 27.36 in.
Capacità
4.273 cu.ft ft3
Peso
255.74 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
  • Precision - Upright, Double Door
  • Two Chamber
  • Laboratory Refrigerator and -32C Freezer
  • refrigerator: 2 wire shelves, 1 Bottom Drawer
  • freezer: 2 drawers with Front, 1 bottom drawer
  • Digital Temperature Displays
  • Alarm Systems w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Internal LED Light on Refrigerator
Applicazioni
Laboratory Refrigeration
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)