BM0031
BMS-763534
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-1-[(1S)-1-cyclopropyl-2-methoxyethyl]-3-[[6-(difluoromethoxy)-2,5-dimethyl-3-pyridinyl]amino]-2(1H)-pyrazinone
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -40 to -55°, c = 0.8 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C(NC2=CC(C)=C(OC(F)F)N=C2C)=NC(Cl)=CN1[C@H](COC)C3CC3
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)