Documenti fondamentali
BM0027
Sigma-Aldrich
BMS-870145
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMS 870145, BMS-870145-01, N-[2-[4-(4-Chlorophenyl)-5-fluoro-2,3-dihydro-7-hydroxy-3,3-dimethyl-1H-indol-1-yl]phenyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H24ClF4N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
585.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1=CC(O)=C2C(C(C)(C)CN2C3=C(NC(NC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=O)C=CC=C3)=C1C5=CC=C(Cl)C=C5
Azioni biochim/fisiol
BMS-870145 is an orally available, potent and selective P2Y1 purinergic receptor antagonist.
BMS-870145 is an orally available, potent and selective P2Y1 purinergic receptor antagonist. BMS-870145 demonstrated similar antithrombotic efficacy with less bleeding compared with P2Y12 antagonist prasugrel in rabbits.
Caratteristiche e vantaggi
BMS-870145 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Note legali
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)